Learn More
IGHM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088456 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16887793 20 μL 20 microlitros
16877793 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16887793
Marca: Proteintech 110161AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody detects the heavy chain of human IgM (∽75 kDa).
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
Especificaciones
Antígeno IGHM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IGHM
N.º de referencia del gen P01871
Alias de gen IGHM, MU, VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IGHM Fusion Protein Ag1459
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG