Learn More
IGHM Mouse anti-Human, Clone: 2D10B10, Proteintech
Código de producto. 16818405 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16818405 150 μL 150 microlitros
16828405 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16818405 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 664841IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
Especificaciones
Antígeno IGHM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2D10B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IGHM
N.º de referencia del gen P01871
Alias de gen IGHM, MU, VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IGHM Fusion Protein Ag1459
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1