Learn More
Abnova™ IGH/MALT1 DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FT0021.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023575
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774
3492;10892
100 μl
Tube
locus pesado de inmunoglobulina
IGH
ADN/ARN
Líquido