Learn More
Abnova™ Sonda FISH de translocación IGH/BCL10 DY
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | locus pesado de inmunoglobulina |
| Alias de gen | IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 |
| Símbolo de gen | IGH |
| ID de gen (Entrez) | 3492;8915 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 100 μl |
| Formulario | Líquido |