missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG, Whole Molec. PAb, anti-Mouse, Goat, Affin. Purified Liq, MP Biomedicals

Código de producto. 11429984 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11429984 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11429984 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0855479

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Goat
Cantidad 2 mg
Primario o secundario Primary
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.