Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rat, Rhodamine, Secondary Antibody, Proteintech
Código de producto. 17690357 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
500 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
500 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17690357 200 μL 200 microlitros
17600367 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17690357 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA000077200UL
Goat anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
Specifikationer
Antígeno IgG(H+L)
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Conjugado Rhodamine
Formulación 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Especie del huésped Goat
Método de purificación The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.