Learn More
IgG (H+L) Goat anti-Rabbit, Rhodamine, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17254916 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
17254916 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17254916
Marca: Proteintech SA000072200UL
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Rhodamine
Especie del huésped Goat
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Formulario Liquid
Isotype IgG