Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, CoraLite594, Secondary Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG(H+L) |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Conjugado | CoraLite 594 |
| Formulación | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Cantidad | 500 μL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Rabbit |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |