Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 99.00€
Especificaciones
Antígeno IgG(H+L)
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Conjugado CoraLite 488
Formulario Liquid
Especie del huésped Donkey
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17610407
Ver documentos
Proteintech
SA00013-6-200UL
200 μL
50.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17620407
Ver documentos
Proteintech
SA00013-6-500UL
500 μL
99.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
IgG(H+L)
CoraLite 488
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Immunofluorescence, Flow Cytometry
Liquid
Rabbit
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.