Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Human, Biotin, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Human Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Especificaciones
| Antígeno | IgG(H+L) |
|---|---|
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Conjugado | Biotin |
| Formulario | Liquid |
| Especie del huésped | Donkey |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17690337
|
Proteintech
SA00004-10-200UL |
200 μL |
50.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17680337
|
Proteintech
SA00004-10-1ML |
1 mL |
179.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| IgG(H+L) | |
| Biotin | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Liquid | |
| Human | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |