Learn More
IgG Fraction Mouse anti-Rabbit, HRP, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech SA00001-7L-200UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IgG Fraction Monoclonal antibody specifically detects IgG Fraction in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
| IgG Fraction | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| 200 μL | |
| Rabbit | |
| IgG1 |
| ELISA, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Liquid |