Learn More
IgG,FcγSubclass 2a Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG,FcγSubclass 2a Specific |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Cantidad | 1 mL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?