missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG Fc Antibody (RMG02), Biotin, Novus Biologicals™
Goat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-62015B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IgG Fc Monoclonal specifically detects IgG Fc in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry.
Especificaciones
| IgG Fc | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 0.1 ug/ml - 0.5 ug/ml, Flow Cytometry, ELISA 0.01 ug/ml - 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 0.5 - 2 ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry 0.5 - 2 ug/mL | |
| Goat | |
| Protein G purified | |
| Secondary | |
| Rabbit | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
| RMG02 | |
| Biotin | |
| PBS, 50% Glycerol, 1% BSA with 0.09% Sodium Azide | |
| Rabbit IgG | |
| 50 μg | |
| This antibody reacts to the Fc region of Rabbit IgG. No cross reactivity with human IgG, rat IgG, or mouse IgG. | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido