missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IGFBP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15517462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15517462 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15517462

Marca: Invitrogen™ PA546967

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse IGFBP-4 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) IGFBP-1, rhIGFBP-2, rhIGFBP-3, rhIGFBP-5 and rhIGFBP-6 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

This gene is a member of the insulin-like growth factor binding protein family and encodes a protein with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. The protein binds both insulin-like growth factors I and II and circulates in the plasma in both glycosylated and non-glycosylated forms. Binding of this protein prolongs the half-life of the IGFs and alters their interaction with cell surface receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica IGFBP4
N.º de referencia del gen P22692
Alias de gen AI875747; Band 3A; BP-4; Deb2; differentially expressed in B16F10 2; HT29-IGFBP; IBP4; IBP-4; IGF-binding protein 4; IGFBP; Igfbp4; IGF-BP4; IGFBP-4; Insulin like growth factor binding protein; insulin like growth factor binding protein 4; insulin-like growth factor binding protein 4; insulin-like growth factor binding protein-4; insulin-like growth factor-binding protein 4; insulin-like growth factor-binding protein-4; LOW QUALITY PROTEIN: insulin-like growth factor-binding protein 4
Símbolos de los genes IGFBP4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGFBP-4 Asp22-Glu258.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3487
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.