missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP3 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17577983
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17577983 100 μL 100 microlitros
17597983 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17577983

Marca: Origene Technologies TA807469

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin like growth factor binding protein 3 (IGFBP3) is a member of the superfamily of insulin like growth factor (IGF) binding proteins which include six high affinity IGF binding proteins (IGFBP) and at least four lowaffinity binding proteins referred to as IGFBP related proteins (IGFBPrP). The IGFBP members are cysteine rich proteins with conserved cysteine residues clustered in the amino terminal and the carboxy terminal regions of the molecule. The cDNA sequence encoding the mature human IGFBP3 is fused to the signal peptide of CD33. The 265 amino acid residue recombit mature human IGFBP3 has a calculated molecular mass of approximately 29 kDa. Due to glycosylation, the recombit protein migrates as 41 kDa in SDS-PAGE.

Especificaciones

Antígeno IGFBP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IGFBP3
N.º de referencia del gen P17936
Alias de gen BP-53, IBP3
Símbolos de los genes IGFBP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 28-297 of human IGFBP3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3486
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.