missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP3 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17597983 30 μL 30 microlitros
17577983 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17597983 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807469S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IGFBP3 Monoclonal antibody specifically detects IGFBP3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno IGFBP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KCNIP2
N.º de referencia del gen Q9NS61
Alias de gen acid stable subunit of the 140 K IGF complex; AI649005; binding protein 29; binding protein 53; BP53; BP-53; Growth hormone dependent binding protein; growth hormone-dependent binding protein; I79_011450; IBP3; IBP-3; IGF binding protein 3; IGF-binding protein 3; IGFBP; Igfbp3; IGF-BP3; IGFBP-3; IGgfbp3; Insulin like growth factor binding protein; insulin like growth factor binding protein 3; insulin-like growth factor binding protein 3; Insulin-like growth factor binding protein 3 precursor; insulin-like growth factor-binding protein (IGF-BP3); insulin-like growth factor-binding protein 3; tcag7.703
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KCNIP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.