missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IGFBP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7G11)

Código de producto. 17988612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17988612 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17988612

Marca: Invitrogen™ MA549890

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

IGFBP2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

IGFBP2 (insulin-like growth factor binding protein 2) is a member of the ISGBP family which bind various IGFs. IGFBP2 is overexpressed in a wide spectrum of cancers, including glioma, prostate cancer, synovial sarcoma, neuroblastoma, colon cancer, adrenocortical cancer, lung cancer, Wilms' tumor, and hepatoblastoma. The overexpression of IGFBP2 also correlates with the aggressiveness of some tumors. IGFBP2 activates the expression of matrix metalloprotease 2, which contributes to cell invasiveness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 7G11
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica IGFBP2
N.º de referencia del gen P18065
Alias de gen AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; IGF binding protein 2; IGF-binding protein 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; Insulin like growth factor binding protein; insulin like growth factor binding protein 2; insulin-like growth factor binding protein 2; insulin-like growth factor binding protein 2, 36kDa; insulin-like growth factor-binding protein 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753
Símbolos de los genes IGFBP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human IGFBP2.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3485
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.