Learn More
IGFBP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206511 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16834994 20 μL 20 microlitros
16824994 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16834994
Marca: Proteintech 156991AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is one of six similar proteins that bind insulin-like growth factors I and II (IGF-I and IGF-II). The encoded protein can be secreted into the bloodstream, where it binds IGF-I and IGF-II with high affinity, or it can remain intracellular, interacting with many different ligands. High expression levels of this protein promote the growth of several types of tumors and may be predictive of the chances of recovery of the patient. Several transcript variants, one encoding a secreted isoform and the others encoding nonsecreted isoforms, have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno IGFBP2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IGFBP2
N.º de referencia del gen P18065
Símbolos de los genes IGFBP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IGFBP2 Fusion Protein Ag8327
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3485
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG