missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7088503 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16827893 20 μL 20 microlitros
16817893 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16827893

Marca: Proteintech 110653AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is one of six similar proteins that bind insulin-like growth factors I and II (IGF-I and IGF-II). The encoded protein can be secreted into the bloodstream, where it binds IGF-I and IGF-II with high affinity, or it can remain intracellular, interacting with many different ligands. High expression levels of this protein promote the growth of several types of tumors and may be predictive of the chances of recovery of the patient. Several transcript variants, one encoding a secreted isoform and the others encoding nonsecreted isoforms, have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno IGFBP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IGFBP2
N.º de referencia del gen P18065, P47877
Alias de gen BP2, IBP 2, IBP2, IGF binding protein 2, IGF BP53, IGFBP 2, IGFBP2
Símbolos de los genes IGFBP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IGFBP2 Fusion Protein Ag1535
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16008, 3485
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.