Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGFBP2 humano
Código de producto. 17804210
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17804210
Marca: Invitrogen™ EHIGFBP2X10
ELISA
El ensayo ELISA para la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina humana 2 (IGFBP2 hu) cuantifica IGFBP2 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IGFBP2 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la IGFBP2 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La IGFBP2 (proteína 2 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina) forma parte de la familia ISGBP que une varios IGF. La IGFBP2 se expresa en niveles elevados en un amplio espectro de cánceres, incluyendo glioma, cáncer de próstata, sarcoma sinovial, neuroblastoma, cáncer de colon, cáncer de corteza suprarrenal, cáncer de pulmón, tumor de Wilms y hepatoblastoma. La expresión de la IGFBP2 en niveles elevados también está relacionada con la agresividad de algunos tumores. La IGFBP2 activa la expresión de la metaloproteasa de matriz 2, que contribuye a la invasividad celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P18065
Intervalo del ensayo De 8,23 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 ng/ml
Intervalo de calibración De 20 pg/ml a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3485
Símbolo de gen IBP2, IGF-BP53
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Solución de parada, Estándar, Tampón de lavado, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IBP2, IGF-BP53
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min