Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGFBP-3 de ratón
Código de producto. 17165739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17165739 5 × 96 pruebas cada uno
15465283 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17165739 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMIGFBP3X5
ELISA
The Mouse IGF Binding Protein 3 (Ms IGFBP-3) ELISA quantitates Ms IGFBP-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGFBP-3. Principle of the method The Mouse IGFBP-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 3 (IGFBP3) forma parte de la superfamilia de proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGF) que incluye seis proteínas de unión a IGF de alta afinidad (IGFBP) y al menos cuatro proteínas de unión de baja afinidad, denominadas proteínas relacionadas con IGFBP (IGFBPrP). Los miembros de la IGFBP son proteínas ricas en cisteína con residuos de cisteína conservados agrupados en las regiones aminoterminal y carboxi-terminal de la molécula. La secuencia de ADNc que codifica la IGFBP3 humana madura se fusiona al péptido de señal de CD33. La IGFBP3 humana madura recombinante del residuo aminoácido 265 tiene una masa molecular calculada de aproximadamente 29 kDa. Debido a la glicosilación, la proteína recombinante migra como 41 kDa en SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P47878
Intervalo del ensayo De 54,87 pg/ml a 40 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 70 pg/ml
Intervalo de calibración De 70 pg/ml a 40000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16009
Símbolo de gen AI649005,IGFBP-3,IGgfbp3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-20C9.1, AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min