missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IGF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2937)

Código de producto. 30276348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30276348 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30276348

Marca: Invitrogen™ MA556755

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

IGF2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

The IGFs are mitogenic, polypeptide growth factors that stimulate the proliferation and survival of various cell types, including muscle, bone, and cartilage tissue in vitro. IGFs are predominantly produced by the liver, although a variety of tissues produce the IGFs at distinctive times. The IGFs belong to the Insulin gene family, which also contains insulin and relaxin. The IGFs are similar to insulin by structure and function, but have a much higher growth-promoting activity than insulin. IGF-II expression is influenced by placenta lactogen, while IGF-I expression is regulated by growth hormone. Both IGF-I and IGF-II signal through the tyrosine kinase type I receptor (IGF-IR), but IGF-II can also signal through the IGF-II/Mannose-6-phosphate receptor. Mature IGFs are generated by proteolytic processing of inactive precursor proteins, which contain N-terminal and C-terminal propeptide regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2937
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IGF2
N.º de referencia del gen P01344, P09535
Alias de gen AL033362; C11orf43; FLJ22066; FLJ44734; GRDF; H-IGF-2; IGF; Igf2; Igf-2; IGFII; Igf-II; Insulin like growth factor; insulin like growth factor 2; insulin-like growth factor 2; insulin-like growth factor 2 (somatomedin A); insulin-like growth factor II; insulin-like growth factor II (IGF-II); Insulin-like growth factor II (somatomedin A); Insulin-like growth factor II Ala-25 Del; insulin-like growth factor II isoform 2 variant 4 preprotein; insulin-like growth factor type 2; M6pr; Mpr; MSA; multiplication-stimulating activity; Multiplication-stimulating polypeptide; Peg2; PP1446; PP9974; preptin; RNIGF2; Somatomedin-A; T3M-11-derived growth factor
Símbolos de los genes IGF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human IGF2.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16002, 3481
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.