missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-II/IGF2 Antibody (DX-2647) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30159093 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30159093

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP327979JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IGF-II/IGF2 Monoclonal antibody specifically detects IGF-II/IGF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-II/IGF2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon DX-2647
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, PP9974, somatomedin-A
Especie del huésped Human
Inmunógeno IGF-2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3481
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.