Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGF-2 de ratón
Código de producto. 15445283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15445283 96 pruebas 1 set
17145739 5 × 96 pruebas cada uno
18517824 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15445283
Marca: Invitrogen™ EMIGF2
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA del factor de crecimiento semejante a la insulina 2 de ratón (IGF-2 ms) cuantifica el IGF-2 ms en medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IGF-2 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IGF-2 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La familia de genes de la insulina, compuesta de insulina, relaxina y factores de crecimiento similares a la insulina I y II (IGF-I e IGF-II), representa un grupo de polipéptidos estructuralmente relacionados cuyas funciones biológicas han divergido. Los IGF, o somatomedinas, constituyen una clase de polipéptidos que tienen un papel clave en el crecimiento mamífero preadolescente. Los IGF-I y -II son reguladores críticos de la proliferación y diferenciación celular. La mayoría de las propiedades que promueven el crecimiento de ambos ligandos están mediadas por el receptor IGF-I (IGF-IR). Los IGF- I y -II, respectivamente conocidos como somatomedina C y somatomedina A, son polipéptidos de cadena única que comparten una homología de secuencia de aminoácidos de aproximadamente un 47 % con insulina. La expresión de IGF-I está regulada por la hormona del crecimiento y media el crecimiento postnatal, mientras que la de IGF-II es inducida por el lactógeno placentario durante el desarrollo prenatal. El IGF-II es un factor de crecimiento fetal, influenciado por el lactógeno placentario y expresado abundantemente por trofoblastos placentarios. Las variantes del gen de la proteína 1 de unión a IGF-II e IGF (IGFBP1) están asociadas con cambios metabólicos inducidos por la sobrealimentación. El gen humano IGF-II se asigna al cromosoma 11p15.5 y codifica una proteína de 180 aminoácidos que es la precursora de IGF-II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P09535
Intervalo del ensayo 2,3-150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1500 pg
Intervalo de calibración De 1500 pg/ml a 150 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Sobrenadante
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el IGF-II de ratón (para cultivo celular).
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16002
Símbolo de gen AL033362,Igf-2,Igf-II,M6pr,Mpr,Peg2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra Sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AL033362, Igf-2, Igf-II, M6pr, Mpr, Peg2
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min