Learn More
IgE Monoclonal Antibody (Ige21), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 406.00€
Especificaciones
Antígeno IgE
Clon Ige21
Concentración 0.2 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18775445
Ver documentos
Invitrogen
H077T02Y07
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18755515
Ver documentos
Invitrogen
H077T03Y07
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
IgE is one of the five classes of immunoglobulins found in mammals. Monomers consist of two heavy (epsilon) chains with 4 Ig-like constant domains, and two light chains. IgE plays an essential role in type I hypersensitivity (allergic responses such as hay fever, asthma, hives, anaphylatic shock) by binding to Fc receptors on basophils and mast cells. Crosslinking of IgE bound to Fc receptors induces degranulation of mast cells and basophils that promote allergic manifestations. IgE is also functionally important for immunity against parasites.
Especificaciones
Especificaciones
IgE
0.2 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide, pH 17.2
HCAK1, IgA1, IgG3, IGHA1, IGHA2, IGHG1, IGHG2, IGHG3, IGHG4, IGKC, IGKCD, IGLC, IGLC1, Immunoglobulin E, immunoglobulin heavy constant alpha 1, immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker), immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker), immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker), immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker), immunoglobulin kappa constant, immunoglobulin lambda constant 1, ImmunoglobulinE, Km
IGHE
Primary
4°, C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Ige21
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 730
Mouse
Human
P01854
3497
IgG1 κ
Affinity chromatography
IGHE