Learn More
IgE Goat anti-Human, HRP, Polyclonal , Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgE |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Descripción | Goat polyclonal antibody raised against human IgE. |
| Dilución | ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5-5 ug/mL) Western Blot (0.05-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | In 50mM HEPES-Saline with stabilizer (0.002% Thimerosal) |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Human IgE whole molecule. |
| Método de purificación | Antigen Affinity Purified |
| Mostrar más |