Learn More
IgA Rabbit anti-Mouse, Secondary Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 17119685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
17119685 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17119685 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor SA510308
Rabbit Polyclonal Antibody
Mouse IgA Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgA in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse IgA
Aplicaciones ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse IgA
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 2-8°C
Formulario Liquid
Isotype IgG