Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IgA de ratón
Código de producto. 17125739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17125739 5 × 96 pruebas cada uno
15425283 96 pruebas 1 set
18527824 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17125739
Marca: Invitrogen™ EMIGAX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para inmunoglobulina A (IgA ms) de ratón cuantifica la IgA ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IgA ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IgA de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La IgA, que se encuentra principalmente como un dímero mediante la asociación de la cadena J, se encuentra en las secreciones mucosas, pero no en el plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 2,05 ng/ml a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/ml
Intervalo de calibración De 1,5 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la IgA de ratón. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 238447
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Cromógeno, Solución de parada, Tampón de lavado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min