Learn More
IFT88 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4A4G5, Proteintech
Código de producto. 16887245 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16887245 20 μL 20 microlitros
16877245 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16887245
Marca: Proteintech 602271IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Especificaciones
Antígeno IFT88
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4A4G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IFT88
N.º de referencia del gen Q13099, Q61371
Alias de gen IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10
Símbolos de los genes IFT88
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IFT88 Fusion Protein Ag4980
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21821, 305918, 8100
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1