Learn More
Invitrogen™ IFRD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15959674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15959674 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15959674
Marca: Invitrogen™ PA566999
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: CLACLESVFSR FYGLGGSSTS PVVPASLHGL LSAALQAWAL LLTICPSTQI SHILDRQLPR LPQLLSSESV NLRIAAGETI ALLFE Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 84%, rat 85%.
IFRD2 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFRD2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica IFRD2
N.º de referencia del gen Q12894
Alias de gen 1810034A24Rik; AA470234; AI838527; IFNRP; IFRD2; interferon related developmental regulator 2; interferon-related developmental regulator 2; interferon-related protein; Protein SKMC15; SKMc15; SM15
Símbolos de los genes IFRD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IFRD2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105453).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7866
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG