missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN Gamma Mouse anti-Human, CoraLite 647, Clone: 1E10G7, Proteintech

Código de producto. 17791469 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791469 20 μL 20 microlitros
17781469 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791469

Marca: Proteintech CL6476900720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN Gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN Gamma in Human samples. It is validated for FC (Intra)

Especificaciones

Antígeno IFN Gamma
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E10G7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 647
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_001101
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.