Descripción
IFN Gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN Gamma in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN Gamma |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E10G7 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite 647 |
| Formulación | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | BC000627 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?