Learn More
Invitrogen™ Rat IFN gamma ELISA Kit
Descripción
The Rat Interferon gamma (Rt IFNγ) ELISA quantitates Rt IFNγ in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IFNγ. Principle of the method The Rat IFNγ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01581 |
| Intervalo del ensayo | 8-500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <2pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad. |
| Descripción | Kit de ELISA para IFN gama, 1 kit, 480 ensayos, tamaño de muestra 50 μl, rango de ensayo de 8 a 500 pg/ml, 2,5 horas de tiempo de ensayo, especies de rata, objetivo IFNγ, conjugado de HRP, sustrato de TMB, sensibilidad < 2 pg/ml, método de detección colorimétrica, almacenar el kit entre 2 y 8 °C, se utiliza para |
| ensayo | 480 |
| Conjugado | Biotina |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Formato del kit de inmunoensayo | Placa de tiras de 96 pocillos |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Mostrar más |