missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-gamma Antibody (25718), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB285C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Especificaciones
| IFN-gamma | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry | |
| 25718 | |
| Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| E. coli-derived recombinant human IFN-gamma , Gln24-Gln166, Accession # AAP20098.1 | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 3458 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido