Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IFN beta humano
Código de producto. p-4531689 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Kit de 5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
11885804 96 pruebas 1 set
10403615 Kit de 5 placas 1 set
2 options
Código de producto. 11885804
Marca: Invitrogen™ 414101
ELISA
The Human Interferon beta (Hu IFNβ) ELISA quantitates Hu IFNβ in human cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IFNβ. Principle of the method The Human IFNβ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Los interferones de tipo I (IFN-alfa/beta) se producen principalmente en respuesta a la infección viral por células productoras de IFN (IPCs) naturales como parte de la respuesta inmune del huésped. Los IFN también pueden inhibir el desarrollo de tumores. La unión IFN-beta resulta en la activación de las tirosina quinasas Jak1 y Tyk2, la fosforilación de los miembros de la familia STAT de factores de transcripción, y la transcripción y expresión de los genes de respuesta inmune. Más recientemente, se ha detectado que varios miembros de la familia de receptores tipo Toll (TLR) estimulan la producción de IFN-beta. El IFN-beta se utiliza actualmente en el entorno clínico para el tratamiento de tumores, infecciones y esclerosis múltiple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01574
Intervalo del ensayo 50-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Descripción Kit de ELISA para IFN beta humano
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante
Especificidad Ninguna reacción cruzada significativa con IFN-a o IFN-g humano; IFN-ß de ratón o rata
Suficiente para Microplaca de 96 pocillos
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3456
Símbolo de gen IFB, IFF, IFN-beta, IFNB
CV interensayo < 8 %
CV intraensayo < 8 %
Contenido del kit Microplaca de 96 pocillos recubiertos previamente, Concentrado de anticuerpo de detección, Concentrado de anti-IgG-HRP, Diluyente concentrado, Estándar, Concentrado de tampón de lavado, Solución de sustrato, Diluyente de muestras, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm
Precisión CV intraensayo de ≤ 10 %; CV interensayo de ≤ 10 %
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 15 min