missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16445388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16445388 10 mg 10 miligramos
16495996 100 mg 100 miligramos
16431577 50 mg 50 miligramos
16418107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16445388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12836A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride is a nonpeptidic, low-molecular-weight inhibitor of the interaction between IFN-α and IFNAR; inhibit MVA-induced IFN-α responses by BM-pDCs (IC50=2-8 uM).

IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride is a nonpeptidic, low-molecular-weight inhibitor of the interaction between IFN-α and IFNAR

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IFN alpha-IFNAR-IN-1 hydrochloride
Forma física Powder
CAS 2070014-98-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClNS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (52.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC1=CC=CC=C1SC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 315.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.86
Porcentaje de pureza 96.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.