Learn More
IFN-alpha 1 Antibody (Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30178341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30178341 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30178341
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328179JF669
Human Monoclonal Antibody
IFN-alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-alpha 1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IFL;IFN;IFNA@;IFNA13;IFN-ALPHA;IFN-alphaD;Interferon alpha-1/13;leIF D
Especie del huésped Human
Inmunógeno IFNa1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3439
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1