missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IFLTD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA543952

Código de producto. 15546292

  • 530.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Peptide sequence: PPTVFPNRSP WCQNPYVSAH PYCPLIEPHN TSTAGGRLDR QPRSRSTRPN Sequence homology: Human: 100%.

IFLTD1 is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytoplasm; intermediate filament; nuclear envelope; structural molecule activity; cell population proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

IFLTD1
Polyclonal
Unconjugated
Lmntd1
4933403M22Rik; AI482300; IFLTD1; intermediate filament tail domain containing 1; intermediate filament tail domain-containing protein 1; lamin A-related sequence 1; lamin tail domain containing 1; lamin tail domain-containing protein 1; Lamin-A-related sequence 1 protein; Lmna1; Lmna-rs1; Lmntd1; PAS1C1; RGD1560077
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
160492
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N9Z9
Lmntd1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IFLTD1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado