missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFITM1 Antibody (001), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
IFITM1 Monoclonal antibody specifically detects IFITM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFITM1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 001 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD225 antigen, CD225Leu-13 antigen, IFI17LEU13,9-27, interferon induced transmembrane protein 1 (9-27), Interferon-induced protein 17, interferon-induced transmembrane protein 1, Interferon-inducible protein 9-27 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IFITM1. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?