missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IFI44L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15948504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15948504 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15948504 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA565768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SSVHGGSIEDM VERCSRQGCT ITMAYIDYNM IVAFMLGNYI NLHESSTEPN DSLWFSLQKK NDTTEIETLL LNTAP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 28%, rat 30%.

The function remains known.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFI44L
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica IFI44L
N.º de referencia del gen Q53G44
Alias de gen C1orf29; GS3686; H28; H-28; H28-1; H28c minor histocompatibility antigen 1; histocompatibility 28; HLA-HA28; IFI44L; IFL8; interferon induced protein 44 like; interferon-induced protein 44 like; interferon-induced protein 44-like; Minor histocompatibility antigen HA-28; NS1178
Símbolos de los genes IFI44L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IFI44L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106446).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10964
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.