Learn More
IFI35 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17599111
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17599111 30 μL 30 microlitros
17579111 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17599111
Marca: Origene Technologies TA503363S
Mouse Monoclonal Antibody
IFI35 Monoclonal antibody specifically detects IFI35 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno IFI35
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D6
Concentración 1.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IFI35
N.º de referencia del gen P80217
Alias de gen 2010008K16Rik; AW986054; IFI35; ifi-35; IFP 35; IFP35; interferon induced protein 35; interferon-induced 35 kDa protein; Interferon-induced 35 kDa protein homolog; interferon-induced protein 35
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IFI35 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3430
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a