missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IER5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15536592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15536592 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15536592

Marca: Invitrogen™ PA544655

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MEFKLEAHRI VSISLGKIYN SRVQRGGIKL HKNLLVSLVL RSARQVYLSD Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 77%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

This gene encodes a protein that is similar to other immediate early response proteins. In the mouse, a similar gene may play an important role in mediating the cellular response to mitogenic signals. Studies in rats found the expression of a similar gene to be increased after waking and sleep deprivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IER5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica IER5
N.º de referencia del gen Q5VY09
Alias de gen Ier5; immediate early response 5; immediate early response gene 5 protein; immediately early response; MGC102760; PP4583; SBBI48; si:dz129i22.1; Unknown (protein for MGC:136422); wu:fa99a02; wu:fb04b03; wu:fb11f08; zgc:136422
Símbolos de los genes IER5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human IER5 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51278
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.