Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestra IEF, 2X, pH 3-10 con lisina y arginina
Código de producto. 15470237
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15470237
Marca: Thermo Scientific™ J62241.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Intervalo de pH Desde 3 hasta 10
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Cantidad 25 ml