Learn More
Thermo Scientific™ Tampón cátodo IEF (10X) con lisina y arginina
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |