Learn More
Brady™ Etiquetas de identificación de uso general IDXPERT™ y LABXPERT™
Código de producto. 11851633
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Azul
Blanco, Rojo
Negra, Blanco
Negro, Amarillo
Tamaño (imperial):
30,48 m × 28,57 mm (30 × 0,5 pulg.) (L × An)
9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1,5 pulg.)
9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1 pulg.)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño (imperial) unitSize
11851633 Blanco, Azul 9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1 pulg.) 1 rollo
12879835 Negro, Amarillo 9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1 pulg.) 1 rollo
11821643 Blanco, Rojo 9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1 pulg.) 1 rollo
11851623 Negra, Blanco 30,48 m × 28,57 mm (30 × 0,5 pulg.) (L × An) 1 ROLL
11861633 Blanco, Azul 9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1,5 pulg.) 1 rollo
5 options
Código de producto. 11851633
Marca: Brady™ 142322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de vinilo permanente e imprimible para interiores y exteriores para impresoras IDXPERT y LABXPERT. Las etiquetas de identificación general Brady™ están fabricadas con película de vinilo con adhesivo permanente.
  • Cinta de vinilo permanente e imprimible para interiores y exteriores para impresoras IDXPERT y LABXPERT
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Superficie compatible: revestimiento de polvo, rugosa, suave y con textura
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Baja temperatura
Color Blanco, Azul
Acabado Satinado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Etiqueta IDXPERT y LABXPERT
Para utilizar con (aplicación) Identificación de paneles, identificación de voz o datos, identificación general e industrial, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora IDXPERT e impresora de etiquetas LabXpert
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 9,14 m x 25,4 mm (30 pies x 1 pulg.)
Tamaño (métrico) 9,1 m x 25,4 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (imperial) 30 ft
Longitud (métrico) 9,14 m
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura de la cinta (imperial) 1 in