Learn More
Brady™ Etiquetas autoluminadas para marcadores de cables de comunicación de voz y datos IDXPERT™ B-427
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
1 x 1 in.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Etiquetas de vinilo autoluminadas e imprimibles para la impresora IDXPERT
- El material cuenta con la homologación UL
- Se utilizan para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Etiqueta IDXPERT |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas IDXPERT |
| Material | Vinilo autolaminado (B-427) |
| Anchura (métrico) | 25,40 mm |
| Altura (métrico) | 25,40 mm |
| Grosor (imperial) | 0,004 in. |
| Grosor (métrico) | 0,102 mm |
| Dimensiones (L x An) | 1 x 1 in. |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Mostrar más |