missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO2 Monoclonal Antibody (OTI4H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17546873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17546873 100 μL 100 microlitros
17566873 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17546873

Marca: Origene Technologies TA806620

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Along with the enzymes encoded by the INDO and TDO2 genes, the enzyme encoded by the INDOL1 gene metabolizes tryptophan in the kynurenine pathway.

Especificaciones

Antígeno IDO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IDO2
N.º de referencia del gen Q6ZQW0
Alias de gen INDOL1
Símbolos de los genes IDO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human IDO2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.