Learn More
IDO2 Monoclonal Antibody (OTI2B9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17526142
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17526142 100 μL 100 microlitros
17546142 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17526142 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506646
Mouse Monoclonal Antibody
Along with the enzymes encoded by the INDO and TDO2 genes, the enzyme encoded by the INDOL1 gene metabolizes tryptophan in the kynurenine pathway.
Especificaciones
Antígeno IDO2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IDO2
N.º de referencia del gen Q6ZQW0
Alias de gen INDOL1
Símbolos de los genes IDO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human IDO2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 169355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1