missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IDO1 Monoclonal Antibody (OTI4B11), TrueMAB™, OriGene
Descripción
This antibody is specific to IDO1 without cross-reacting with IDO2.
IDO1 Monoclonal antibody specifically detects IDO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IDO1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4B11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Ido1 |
| N.º de referencia del gen | P14902 |
| Alias de gen | EC 1.13.11.52; IDO; IDO1; IDO-1; INDO; indolamine 2,3 dioxygenase; indole 2,3-dioxygenase; indoleamine; indoleamine 2,3-dioxygenase 1; indoleamine 23-dioxygenase; Indoleamine-2; indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase; indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?