Learn More
IDO1 Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018755
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17595822 30 μL 30 microlitros
17575822 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17595822 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506372S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
IDO1 Monoclonal antibody specifically detects IDO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno IDO1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ido1
N.º de referencia del gen P14902
Alias de gen EC 1.13.11.52; IDO; IDO1; IDO-1; INDO; indolamine 2,3 dioxygenase; indole 2,3-dioxygenase; indoleamine; indoleamine 2,3-dioxygenase 1; indoleamine 23-dioxygenase; Indoleamine-2; indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase; indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IDO1 produced in HEk293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3620
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1